Anti-PCNA Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM350]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252759-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252759-100
Anti-PCNA Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM350]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM350] antibody to PCNA for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from Human, Monkey, Porcine, Mouse, Rat, Chicken, Zebrafish, Drosophila melanogaster, S. pombe and S. cerevisiae.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: PCNA
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM350
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human;Monkey;Porcine;Mouse;Rat;Chicken;Zebrafish;Drosophila melanogaster;S. pombe;S. cerevisiae
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité