Anti-ACTH Mouse Monoclonal Antibody [clone: AH26 + 57]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252841-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252841-100
Anti-ACTH Mouse Monoclonal Antibody [clone: AH26 + 57]
Anticorps
Mouse monoclonal [AH26 + 57] antibody to ACTH for IHC-P with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: ACTH
Clonality: Monoclonal
Clone: AH26 + 57
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Multiple
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité