Anti-beta 2 Microglobulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: C21.48A1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252931-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252931-100
Anti-beta 2 Microglobulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: C21.48A1]
Anticorps
Mouse monoclonal [C21.48A1] antibody to beta 2 Microglobulin for Flow Cytometry, WB and IF with samples derived from Human and Non-Human Primates.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: beta 2 Microglobulin
Clonality: Monoclonal
Clone: C21.48A1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human;Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité