Anti-beta 2 Microglobulin Mouse Recombinant Antibody [clone: rB2M/961]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA252933-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252933-100
Anti-beta 2 Microglobulin Mouse Recombinant Antibody [clone: rB2M/961]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rB2M/961] antibody to beta 2 Microglobulin for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from Human and Non-Human Primates.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: beta 2 Microglobulin
Clonality: Recombinant
Clone: rB2M/961
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human;Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité