Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Rat Monoclonal Antibody [clone: 1A5]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA251-100EA 365 EUR InStock
ANTIA251-100
Anti-GFP Rat Monoclonal Antibody [clone: 1A5]
Anticorps
Rat monoclonal (1A5) antibody to GFP for WB, IP, ICC, ChIP and ELISA.

  • Validated applications: WB, IP, ICC, ChIP, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: GFP
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité