Anti-CD30 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM104]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA317355-100EA 620 EUR InStock
ANTIA317355-100 ANTIA317355-500
Anti-CD30 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM104]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM104] antibody to CD30 for ELISA and Flow Cytometry with samples derived from Human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD30
Clonality: Recombinant
Clone: DM104
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité