Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIM 3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM81] (Biotinylated)

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A317377-100 A317377-500
ANTIA317377-100EA 895 EUR InStock
ANTIA317377-100 ANTIA317377-500
Anti-TIM 3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM81] (Biotinylated)
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM81] antibody to TIM 3 (Biotin) for ELISA and Flow Cytometry with samples derived from Human.

  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100

Type: Primary
Antigen: TIM 3
Clonality: Recombinant
Clone: DM81
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité