Anti-GITR Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM79] (Biotinylated)
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA317380-100EA 895 EUR InStock
ANTIA317380-100 ANTIA317380-500
Anti-GITR Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM79] (Biotinylated)
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM79] antibody to GITR (Biotin) for ELISA and Flow Cytometry with samples derived from Human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: GITR
Clonality: Recombinant
Clone: DM79
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité