Anti-TROP2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM76] (Biotinylated)
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A317384-100 A317384-500
ANTIA317384-100EA 925 EUR InStock
ANTIA317384-100 ANTIA317384-500
Anti-TROP2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM76] (Biotinylated)
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM76] antibody to TROP2 (Biotin) for ELISA and Flow Cytometry with samples derived from Human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: TROP2
Clonality: Recombinant
Clone: DM76
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité