Anti-Annexin VI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G3]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A270554-100 A270554-50
ANTIA270554-100EA 520 EUR InStock
ANTIA270554-100 ANTIA270554-50
Anti-Annexin VI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G3]
Anticorps
Mouse monoclonal [4G3] antibody to Annexin VI for WB and ICC/IF with samples derived from Human, Rat and Mouse.
  • Validated applications: WB, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:2000, ICC/IF: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Annexin VI
Clonality: Monoclonal
Clone: 4G3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Rat;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité