Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-beta Synuclein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A10]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A270558-100 A270558-50
ANTIA270558-100EA 500 EUR InStock
ANTIA270558-100 ANTIA270558-50
Anti-beta Synuclein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A10]
Anticorps
Mouse monoclonal [6A10] antibody to beta Synuclein for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Rat, Mouse, Bovine and Porcine.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:500 to 1:1000

Type: Primary
Antigen: beta Synuclein
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Rat;Mouse;Bovine;Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité