Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRISPR-Cas12j Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F95]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA270595-50EA 380 EUR InStock
ANTIA270595-50 ANTIA270595-100
Anti-CRISPR-Cas12j Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F95]
Anticorps
Mouse monoclonal (5F95) antibody to CRISPR-Cas12j for WB and ICC/IF.

  • Validated applications: WB, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:2000, ICC/IF: 1:1000
  • Host: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Iso

Type: Primary
Antigen: CRISPR-Cas12j
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F95
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité