Fluorescein-12-dCTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7,5)*
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB17035EA 132 EUR InStock
AATB17035
Fluorescein-12-dCTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7,5)*
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Fluorescein-12-dCTP might be incorporated into a DNA sequence as its natural counterpart dCTP to incorporate a fluorescein tag in a DNA molecule.
  • Can be used for the direct enzymatic labelling of DNA/cDNA, e.g., by PCR or nick translation
The linker between fluorescein tag and cytidine has been optimised for the optimal substrate incorporation and labelling efficiency.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité