L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cyanine-5- dUTP [Cy5-dUTP] *1 mM dans le tampon TE (pH 7,5)*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17026-100NM 17026-1UM
AATB17026-100NMEA 458 EUR InStock
AATB17026-100NM AATB17026-1UM
Cyanine-5- dUTP [Cy5-dUTP] *1 mM dans le tampon TE (pH 7,5)*
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Ce conjugué Cy5-dUTP peut être utilisé comme couleur de fluorescence rouge avec le jeu de filtres SpectrumFRed™ (SpectrumFRed™ est la marque déposée de Vysis).
  • Fonctionnellement équivalent à Cyanine 5-dUTP (Perkin Elmer's NEL579001EA)
Les désoxyuridine 5'-triphosphates modifiés par des colorants sont l'une des méthodes les plus courantes pour produire de l'ADN marqué par des colorants via méthodes conventionnelles d'incorporation enzymatique telles que la transcription inverse, la pseudo-traduction, le marquage par amorces aléatoires , ou la PCR.
Attention: Réservé à la recherche.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité