CytoWatch™ Wash-free Fluorescence Cell Imaging Buffer, 10X
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20046 20045
AATB20046EA 394 EUR InStock
AATB20046 AATB20045
CytoWatch™ Wash-free Fluorescence Cell Imaging Buffer, 10X
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
CytoWatch™ Wash-free fluorescence cell imaging buffer *10X* is a ready-to-use buffer optimised for fluorescence cell imaging.
  • Designed for ease of use
  • Saves time
CytoWatch™ Wash-free fluorescence cell imaging buffer is 10X concentrated and should be diluted to 1X with PBS before use.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité