L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
CytoWatch™ Multiplexing Buffer for Flow Cytometry, 20X
Fournisseur: AAT BIOQUEST
37010 37011
AATB37010EA 111 EUR InStock
AATB37010 AATB37011
CytoWatch™ Multiplexing Buffer for Flow Cytometry, 20X
Tampons Tampons de culture de tissus
CytoWatch™ Multiplexing Buffer is a buffer optimised for the multicolor flow cytometric analysis of cells.
  • Designed for ease of use
  • Enhances multicolor flow experiments with two or more staining reagents
CytoWatch™ Multiplexing Buffer is a concentrated solution that is directly added to the staining solutions of certain fluorescent antibody conjugates or other fluorescent reagents before staining cells.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité