Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Adenomatous Polyposis Coli Protein Rat Monoclonal Antibody [clone: KT44]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA46-100EA 430 EUR InStock
ANTIA46-100
Anti-Adenomatous Polyposis Coli Protein Rat Monoclonal Antibody [clone: KT44]
Anticorps
Rat monoclonal (KT44) antibody to Adenomatous Polyposis Coli Protein for WB and IF with samples derived from mouse.

  • Validated applications: WB, IF
  • Recommended dilutions: WB: 1/1000 to 1/10000, IF: 10 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Adenomatous Polyposis Coli Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: KT44
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité