Anti-ICAM1 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC367]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318766-100 A318766-500
ANTIA318766-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318766-100 ANTIA318766-500
Anti-ICAM1 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC367]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC367] antibody to ICAM1 for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: ICAM1
Clonality: Recombinant
Clone: DMC367
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité