Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Galectin 9/Gal-9 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC279]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318779-500EA 1730 EUR InStock
ANTIA318779-500 ANTIA318779-100
Anti-Galectin 9/Gal-9 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC279]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC279] antibody to Galectin 9/Gal-9 for flow cytometry with samples derived from human.

  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100

Type: Primary
Antigen: Galectin 9/Gal-9
Clonality: Recombinant
Clone: DMC279
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité