Anti-IL-20 Human Recombinant Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318838-100EA 265 EUR InStock
ANTIA318838-100
Anti-IL-20 Human Recombinant Antibody
Anticorps
Recombinant human monoclonal [Fletikumab Biosimilar] antibody to IL-20 for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: IL-20
Clonality: Recombinant
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Human
Isotype: IgG4
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité