Anti-CTGF Human Recombinant Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318860-100EA 265 EUR InStock
ANTIA318860-100
Anti-CTGF Human Recombinant Antibody
Anticorps
Recombinant human monoclonal [Pamrevlumab Biosimilar] antibody to CTGF for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CTGF
Clonality: Recombinant
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Human
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité