Anti-EGFR Recombinant Recombinant Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318922-100EA 265 EUR InStock
ANTIA318922-100
Anti-EGFR Recombinant Recombinant Antibody
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [Cetuximab Biosimilar] antibody to EGFR for ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000
Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Recombinant
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité