Anti-CD47 Recombinant Recombinant Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318955-100EA 265 EUR InStock
ANTIA318955-100
Anti-CD47 Recombinant Recombinant Antibody
Anticorps
Recombinant humanized monoclonal [Magrolimab Biosimilar] antibody to CD47 for ELISA and flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD47
Clonality: Recombinant
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG4
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité