Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HHV6AgQ1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 119]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA340-50EA 445 EUR InStock
ANTIA340-50
Anti-HHV6AgQ1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 119]
Anticorps
Mouse monoclonal (119) antibody to HHV6AgQ1 for WB, IP, ICC/IF, FC and ELISA.

  • Validated applications: WB, IP, ICC/IF, FC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, ICC/IF: 1:100 to 1:3,200, FC 1:100

Type: Primary
Antigen: HHV6AgQ1
Clonality: Monoclonal
Clone: 119
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité