Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUP62 Rat Monoclonal Antibody [clone: 2A11]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA377-200EA 445 EUR InStock
ANTIA377-200
Anti-NUP62 Rat Monoclonal Antibody [clone: 2A11]
Anticorps
Rat monoclonal (2A11) antibody to NUP62 for WB, IP, ICC/IF and ELISA with samples derived from human and monkey.

  • Validated applications: WB, IP, ICC/IF, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, ICC/IF: 1:400

Type: Primary
Antigen: NUP62
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A11
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino acids 1-179 (FG-repeat region).
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité