Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-U1-C Rat Monoclonal Antibody [clone: 4H12]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA384-100EA 445 EUR InStock
ANTIA384-100
Anti-U1-C Rat Monoclonal Antibody [clone: 4H12]
Anticorps
Rat monoclonal (4H12) antibody to U1-C for WB, ICC, IHC-Fr and ELISA with samples derived from human, monkey and mouse.

  • Validated applications: WB, ICC, IHC-Fr, ELISA

Type: Primary
Antigen: U1-C
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Monkey, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité