Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SUMO2 + SUMO3 Rat Monoclonal Antibody [clone: 3H12]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA395-100EA 390 EUR InStock
ANTIA395-100
Anti-SUMO2 + SUMO3 Rat Monoclonal Antibody [clone: 3H12]
Anticorps
Rat monoclonal (3H12) antibody to SUMO2 + SUMO3 for WB, ICC/IF, IHC-Fr and ELISA with samples derived from human, monkey, mouse, hamster and rat.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC-Fr, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:100 to 1:500, IHC-Fr: 1:100 to 1:500

Type: Primary
Antigen: SUMO2 + SUMO3
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Hamster, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité