Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 17B6]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA400-100EA 445 EUR InStock
ANTIA400-100
Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 17B6]
Anticorps
Mouse monoclonal (17B6) antibody to p53 (phospho Ser20) for WB and ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1 µg/ml
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Monoclonal
Clone: 17B6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité