Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: #18]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA402-100EA 445 EUR InStock
ANTIA402-100
Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: #18]
Anticorps
Mouse monoclonal (#18) antibody to p53 (phospho Ser315) for WB, IHC, IF and ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC, IF, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Monoclonal
Clone: #18
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité