Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B7E4]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA404-100EA 445 EUR InStock
ANTIA404-100
Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B7E4]
Anticorps
Mouse monoclonal (2B7E4) antibody to p53 (acetyl K382) for WB with samples derived from human.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1 µg/ml
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B7E4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité