Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EID1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: #2]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA413-100EA 445 EUR InStock
ANTIA413-100
Anti-EID1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: #2]
Anticorps
Mouse monoclonal (#2) antibody to EID1 for WB and IF with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, IF
  • Recommended dilutions: WB: 1 µg/ml, IF: 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: EID1
Clonality: Monoclonal
Clone: #2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité