Anti-ADAM1B Rat Monoclonal Antibody [clone: #57]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA426-100EA 445 EUR InStock
ANTIA426-100
Anti-ADAM1B Rat Monoclonal Antibody [clone: #57]
Anticorps
Rat monoclonal (#57) antibody to ADAM1B for ICC and IHC-P with samples derived from mouse.
  • Validated applications: ICC, IHC-P
  • Recommended dilutions: ICC: 1:100 to 1:300, IHC-P: 1:100 to 1:300
Type: Primary
Antigen: ADAM1B
Clonality: Monoclonal
Clone: #57
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité