Anti-ATF6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 37-1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA444-100EA 510 EUR InStock
ANTIA444-100
Anti-ATF6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 37-1]
Anticorps
Mouse monoclonal (37-1) antibody to ATF6 for WB and IP with samples derived from human and mouse.
  • Validated applications: WB, IP
Type: Primary
Antigen: ATF6
Clonality: Monoclonal
Clone: 37-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité