Anti-Amyloid Precursor Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA451-100EA 445 EUR InStock
ANTIA451-100
Anti-Amyloid Precursor Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to APP delta C31 for WB, ICC and ELISA with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:3000, ICC: 1:500 to 1:1000
Type: Primary
Antigen: Amyloid Precursor Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité