Anti-ABHD5 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA82503-100EA 460 EUR InStock
ANTIA82503-100
Anti-ABHD5 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to ABHD5 for ELISA, WB, IF and IHC with samples derived from human and mouse.
  • Validated applications: ELISA, WB, IF, IHC
Type: Primary
Antigen: ABHD5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité