Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Fibrinogen alpha chain Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA82985-100EA 460 EUR InStock
ANTIA82985-100
Anti-Fibrinogen alpha chain Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to Fibrinogen alpha chain for ELISA, WB and IHC with samples derived from human.

  • Validated applications: ELISA, WB, IHC

Type: Primary
Antigen: Fibrinogen alpha chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité