Anti-SLC6A8 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA83083-100EA 460 EUR InStock
ANTIA83083-100
Anti-SLC6A8 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to SLC6A8 for ELISA, WB and IHC with samples derived from mouse and human.
  • Validated applications: ELISA, WB, IHC
Type: Primary
Antigen: SLC6A8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité