Anti-HAO2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA83649-100EA 460 EUR InStock
ANTIA83649-100
Anti-HAO2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to HAO2 for ELISA and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, WB
Type: Primary
Antigen: HAO2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité