Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAGLN / Transgelin Mouse Recombinant Antibody [clone: rTAGLN/8975]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA317095-100EA 655 EUR InStock
ANTIA317095-100
Anti-TAGLN / Transgelin Mouse Recombinant Antibody [clone: rTAGLN/8975]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rTAGLN/8975] antibody to TAGLN/Transgelin for IHC-P with samples derived from human.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 0.5 to 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TAGLN / Transgelin
Clonality: Recombinant
Clone: rTAGLN/8975
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité