Anti-TL1A Rabbit Recombinant Antibody [clone: VEGI/7799R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA317118-100EA 655 EUR InStock
ANTIA317118-100
Anti-TL1A Rabbit Recombinant Antibody [clone: VEGI/7799R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [VEGI/7799R] antibody to TL1A for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: TL1A
Clonality: Recombinant
Clone: VEGI/7799R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité