Anti-TrkB Mouse Monoclonal Antibody [clone: NTRK2/7926]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA317134-100EA 655 EUR InStock
ANTIA317134-100
Anti-TrkB Mouse Monoclonal Antibody [clone: NTRK2/7926]
Anticorps
Mouse monoclonal [NTRK2/7926] antibody to TrkB for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: TrkB
Clonality: Monoclonal
Clone: NTRK2/7926
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2c lambda
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité