Anti-Vinculin Rabbit Recombinant Antibody [clone: VCL/8533R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA317168-100EA 655 EUR InStock
ANTIA317168-100
Anti-Vinculin Rabbit Recombinant Antibody [clone: VCL/8533R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [VCL/8533R] antibody to Vinculin for WB and IHC-P with samples derived from human and mouse.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ ml, IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Vinculin
Clonality: Recombinant
Clone: VCL/8533R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité