Anti-Wilms Tumor Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: WT1/7452]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA317174-100EA 655 EUR InStock
ANTIA317174-100
Anti-Wilms Tumor Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: WT1/7452]
Anticorps
Mouse monoclonal [WT1/7452] antibody to Wilms Tumor Protein for ELISA and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Wilms Tumor Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: WT1/7452
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité