Anti-WTAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-WTAP-1A4]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA317179-100EA 655 EUR InStock
ANTIA317179-100
Anti-WTAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-WTAP-1A4]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-WTAP-1A4] antibody to WTAP for flow cytometry and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: WTAP
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-WTAP-1A4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité