Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GM-CSF Rat Monoclonal Antibody [clone: KT37]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA33-200EA 555 EUR InStock
ANTIA33-200 ANTIA33-100
Anti-GM-CSF Rat Monoclonal Antibody [clone: KT37]
Anticorps
Rat monoclonal (KT37) antibody to GM-CSF for sELISA with samples derived from human.

  • Validated applications: sELISA
  • Recommended dilutions: sELISA: 1 to 3 µg/ml

Type: Primary
Antigen: GM-CSF
Clonality: Monoclonal
Clone: KT37
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité