Anti-GOLPH2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0697]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA80822-100EA 505 EUR InStock
ANTIA80822-100
Anti-GOLPH2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0697]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0697] antibody to GOLPH2 for WB with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:200
Type: Primary
Antigen: GOLPH2
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0697
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité