Anti-GCLM Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0597]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA81176-100EA 505 EUR InStock
ANTIA81176-100
Anti-GCLM Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0597]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0597] antibody to GCLM for WB with samples derived from human.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:200
Type: Primary
Antigen: GCLM
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0597
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité