Anti-ErbB 2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-Her2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA99844-100EA 460 EUR InStock
ANTIA99844-100 ANTIA99844-50
Anti-ErbB 2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-Her2]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-Her2) antibody to Her 2 for IHC with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: ErbB 2
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-Her2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité