Anti-PCK1 / PEPC Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC56074]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306044-100EA 505 EUR InStock
ANTIA306044-100
Anti-PCK1 / PEPC Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC56074]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC56074] antibody to PCK1 / PEPC for WB with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000
Type: Primary
Antigen: PCK1 / PEPC
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC56074
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité