Anti-EAAT1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1714]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306133-100EA 505 EUR InStock
ANTIA306133-100
Anti-EAAT1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1714]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC1714] antibody to EAAT1 for WB and IHC with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: EAAT1
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC1714
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité